Learn More
Tocris Bioscience™ Hemifumarato de aliskiren
Descripción
Aliskiren hemifumarate is a potent renin inhibitor (IC50 = 0.6 and 80 nM for human and rat respectively). Exhibits selectivity for renin over a range of other aspartic proteinases (>5000 nM). Lowers blood pressure in a hypertensive rodent model. Orally active.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | Aliskiren hemifumarate |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 609.83 |
Para uso exclusivo en investigación