Learn More
Molecular Probes™ Aliphatic Amine Latex Beads, 2% w/v, 0.2 μm
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Debido a la forma en que las cadenas de poliestireno se organizan en el gránulo, la superficie es de carácter muy hidrófobo, lo que hace que estos materiales sean ideales para la absorción de materiales como las proteínas.
Este látex de aminas alifáticas tiene una alta densidad de grupos de aminas adheridos al extremo de un brazo espaciador alifático de seis carbonos. Este producto se puede utilizar para acoplar covalentemente proteínas. La ubicación de la amina en el extremo del brazo espaciador minimiza las dificultades de la repulsión estérica y la conformación, ya que el grupo tiene una mayor libertad de rotación. Además, los brazos espaciadores mejoran la cinética de las reacciones de aglutinación en el látex. Las partículas son estabilizadas por los grupos de aminas con carga positiva en condiciones de pH bajo a neutro.
Las microesferas están disponibles en muchos tamaños y funcionalidades de la superficie
25 tamaños entre los que elegir: de 0,02 a 16 micrones
20 superficies diferentes: para una conjugación lista para prácticamente cualquier material
Sin surfactante: ultralimpio
Diversas cantidades: cantidades desde mililitros a 500 litros
Aplicaciones principales de las microesferas
Calibración del instrumento (citometría de flujo, microscopia, HTS, HCS)
Análisis de flujo (microfluídicos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
Trazadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
Obtenga más información
Lea una descripción técnica general de las microesferas y descubra los gránulos de alta actividad, gránulos superactivos, gránulos especiales y revise los protocolos de acoplamiento de gránulos en la página de aplicaciones de gránulos de látex sin surfactantes IDC.
Creamos un producto de microesferas a medida para usted
Si no ve la microesfera que está buscando en nuestra lista de existencias, fabricaremos una microesfera personalizada para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Este látex de aminas alifáticas tiene una alta densidad de grupos de aminas adheridos al extremo de un brazo espaciador alifático de seis carbonos. Este producto se puede utilizar para acoplar covalentemente proteínas. La ubicación de la amina en el extremo del brazo espaciador minimiza las dificultades de la repulsión estérica y la conformación, ya que el grupo tiene una mayor libertad de rotación. Además, los brazos espaciadores mejoran la cinética de las reacciones de aglutinación en el látex. Las partículas son estabilizadas por los grupos de aminas con carga positiva en condiciones de pH bajo a neutro.
Las microesferas están disponibles en muchos tamaños y funcionalidades de la superficie
Aplicaciones principales de las microesferas
Obtenga más información
Lea una descripción técnica general de las microesferas y descubra los gránulos de alta actividad, gránulos superactivos, gránulos especiales y revise los protocolos de acoplamiento de gránulos en la página de aplicaciones de gránulos de látex sin surfactantes IDC.
Creamos un producto de microesferas a medida para usted
Si no ve la microesfera que está buscando en nuestra lista de existencias, fabricaremos una microesfera personalizada para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Gránulos de látex superactivos |
| Línea de productos | IDC |
| Cantidad | 15 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Modificación de la superficie | Amina alifática |
| Diámetro (métrico) | 0,2 μm |