missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alimemazine hemitartrate, MedChemExpress

Código de producto. 16455966
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16455966 100 mg 100 miligramos
16465318 10 mg 10 miligramos
16411527 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455966

Marca: Medchem Express HY12752A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Alimemazine hemitartrate is a phenothiazine derivative that is generally used as an antipruritic agent and also a hemagglutinin (HA)-receptor antagonist.

Alimemazine hemitartrate is a phenothiazine derivative that is generally used as an antipruritic agent and also a hemagglutinin (HA)-receptor antagonist.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Alimemazine hemitartrate
Forma física Solid
CAS 4330-99-8
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22N2S.1/2C4H6O6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Trimeprazine hemitartrate
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (267.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 30 mg/mL (80.32 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(CN(C)C)CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C13.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[0.5]
Peso molecular (g/mol) 373.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.49
Porcentaje de pureza 98.46%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.