Learn More
VistaLab™ Technologies Accesorios y piezas de mantenimiento ali-Q 2
Descripción
- Para su uso con el controlador de pipetas ali-Q y ali-Q 2 Aliquoting
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Blanco |
| Desechables | No |
| Para utilizar con | ali-Q 2 Aliquoting Pipet Controller |
| Tamaño de poro | N/D |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Soporte de pared |
| Para utilizar con (equipo) | Controlador de pipetas ali-Q o ali-Q 2 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Anchura (métrico) | 4 in |
| Mostrar más |