Learn More
VistaLab™ Technologies Controlador de pipeta de alicuotado ali-Q™ 2
Click to view available options
Modelo:
ali-Q 2
ali-Q 2 frente a
Volumen (métrico):
De 0,5 a 5 mL (Aliquot)
De 0,5 a 5 ml
Tipo:
Alta velocidad de alicuotado fija
Velocidad de distribución en alícuotas variable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- 3 modelos: Ali-Q 2 (velocidad fija alta), ali-Q 2 LS (velocidad fija baja), ali-Q 2 VS (modelo de velocidad variable)
- Los gatillos grises son sensibles al tacto para todos los modelos; las velocidades solo se aplican al alicuotado (cuando se utiliza el botón púrpura)
- Capacidad de calibración a bordo/en el laboratorio, soporte extraíbles
- Alicuotado altamente preciso y reproducible con solo pulsar un botón
- No hay necesidad de medir el menisco a ojo
- Utilización de pipetas serológicas de cualquier marca y tamaño; rendimiento óptimo cuando se utilizan pipetas Wobble-not™
- El sistema de medición inteligente permite realizar correcciones en tiempo real en función de las distintas condiciones ambientales
- La exactitud y la precisión se mantienen en cualquier ángulo de dispensación para lograr posiciones corporales más cómodas; especialmente útil bajo una campana
- Botones muy sensibles de aspiración y dispensación de control táctil
- Autoportante, como todas las pipetas Ovation™, con un agarre ergonómico y cómodo
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 2% at 0.5 and 5 mL (at speed 7) |
| Batería, tipo | Iones de litio recargables |
| Puntas compatibles | Cualquier pipeta serológica |
| Descripción | Capable of dispensing aliquots at a variety of speeds |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Morado |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Pipeta |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Plástico |
| Mostrar más |