Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido algínico, sal sódica
Código de producto. p-51881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
250 g
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10521631 5 g Frasco de vidrio 5 g
10062400 250 g Frasco de plástico 250 g
10215710 500 g Frasco de plástico 500 g
11936991 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10521631
Marca: Thermo Scientific Chemicals 177770050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9005-38-3 | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-38-3
Fórmula molecular (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Número MDL MFCD00081310
Sinónimo Algin, Sodium alginate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alginic acid, sodium salt
Cantidad 5 g