missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alflutinib mesylate, MedChemExpress

Código de producto. 16477437
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16477437 5 mg 5 miligramos
16491007 50 mg 50 miligramos
16455546 100 mg 100 miligramos
16434728 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16477437

Marca: Medchem Express HY112870A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Alflutinib (Furmonertinib) mesylate is is a potent inhibitor of EGFR. Alflutinib (Furmonertinib) mesylate inhibits EGFR active mutations as well as the T790M acquired resistant mutation. Alflutinib (Furmonertinib) mesylate has the potential for the research of cancer diseases, especially non-small cell lung cancer (NSCLC).

Alflutinib (Furmonertinib) mesylate is is a potent inhibitor of EGFR. Alflutinib (Furmonertinib) mesylate inhibits EGFR active mutations as well as the T790M acquired resistant mutation. Alflutinib (Furmonertinib) mesylate has the potential for the research of cancer diseases, especially non-small cell lung cancer (NSCLC).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Alflutinib mesylate
CAS 2130958-55-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H35F3N8O5S
Cantidad 5 mg
Sinónimo Furmonertinib mesylateAST2818 mesylate
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (7.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CC(NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CN(C)C4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OCC(F)(F)F)N=C1N(CCN(C)C)C)=O.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 664.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 664.7
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.