Learn More
Alfacalcidol-d6, MedChemExpress
Código de producto. 16441509
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Código de producto. 16441509
Marca: Medchem Express HY15332
MedChemExpress Alfacalcidol-d6 is the deuterium labeled Alfacalcidol. Alfacalcidol is a non-selective VDR activator.
Alfacalcidol-d6 is the deuterium labeled Alfacalcidol. Alfacalcidol is a non-selective VDR activator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alfacalcidol-d6
CAS 1641940-94-4
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C27H38D6O2
Color Blanco
SMILES O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Industry Type Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecular (g/mol) 406.67
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.67
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.