Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Carboxylic Acid, tris(triethylammonium) salts
Descripción
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive, free acid forms of Alexa Fluor dyes. These carboxylic acid derivatives can be converted to an amine-reactive ester using standard chemical techniques or coupled to hydrazines, hydroxylamines, and amines in aqueous solution using EDAC.
Las características del colorante Alexa Fluor™ 594 incluyen:
Más información acerca del colorante Alexa Fluor™ 594
El colorante Alexa Fluor™ 594 es un colorante brillante con fluorescencia roja que se puede excitar con líneas de láser de 561 o 594 nm. Sirve como sustituto directo del colorante Texas Red™ y proporciona una señal brillante y una excelente fotoestabilidad, especialmente en células fijas. El colorante Alexa Fluor™ 594 se usa comúnmente con DAPI y los colorantes Alexa Fluor™ 488 y 647 para multiplexing. Más información sobre este colorante y productos relacionados.
Descubra los beneficios de la serie de colorantes Alexa Fluor™
En comparación con los colorantes tradicionales, los colorantes Alexa Fluor™ son más brillantes, fotoestables y más resistentes al pH entre pH 4 y 10. Además, por lo general, al usar colorantes Alexa Fluor™, se pueden lograr mayores niveles de marcaje sin supresión intramolecular. Para obtener información detallada, consulte Alexa Fluor™ Dyes Spanning the Visible and Infrared Spectrum en el Manual de Molecular Probes.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Tinte |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). Proteja el producto de la luz. |
| Fracción reactiva | Free acid |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor™ 594 |
| Tipo de etiqueta | Colorantes Alexa Fluor |
| Color | Red |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Emisión | 610 nm |
| Excitación | 585 nm |