Learn More
Molecular Probes™ Kit de etiquetado de anticuerpos Alexa Fluor™
Código de producto. 10267062
Click to view available options
Excitación/emisión:
494/521
531/554
553/566
558/573
579/603
590/616
650/668
680/700
784/814
Etiqueta o tinte:
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 532
Alexa Fluor 546
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 680
Alexa Fluor 790
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 10267062
Marca: Molecular Probes™ A20183
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Multiplexación con kits de etiquetado de anticuerpos Alexa Fluor, más brillantes y fotoestables, sin supresión intramolecular. Conjugue anticuerpos con los 9 fluoróforos disponibles para citometría de flujo, ICC, IHC, IF, ELISA o HCS. Cada kit contiene suficiente colorante para conjugar 100 μg por reacción con 5 reacciones por kit.
Los kits de etiquetado de anticuerpos Alexa Fluor proporcionan un medio conveniente para etiquetar anticuerpos o proteínas (>40 kDa) con hasta nueve colorantes diferentes. Los anticuerpos conjugados producen una fluorescencia de fondo más baja con menos uniones no específicas y son idóneos para la multiplexación en distintas aplicaciones. Cada kit contiene suficiente colorante para conjugar 100 μg por reacción y suficiente reactivo para cinco reacciones. En tan solo 90 minutos, sus muestras se pueden conjugar y estar listas para su uso.
El uso de colorantes fluorescentes en nuestros kits de etiquetado de anticuerpos Alexa Fluor permite el empleo de diversos anticuerpos primarios del mismo isotipo o anticuerpos derivados de la misma especie en el mismo experimento mediante su etiquetado directo con fluoróforos compatibles. Los conjugados son idóneos para varias aplicaciones, incluidas la citometría de flujo, la microscopía fluorescente, la inmunohistoquímica, la detección primaria, ELISA, la inmunocitoquímica, FISH indirecta y mucho más. Cada kit contiene todo lo necesario para llevar a cabo cinco reacciones de etiquetado diferentes, así como para purificar los conjugados resultantes. Estos kits son compatibles entre sí, fáciles de usar y hace de la multiplexación una realidad en diversas aplicaciones que requieran adquisición de imágenes.
Las características de los kits de etiquetado de anticuerpos Alexa Fluor son:
• Proteínas etiquetadas listas para su uso en 90 minutos (∼15 minutos de manipulación)
• Etiquete hasta 100 µg de proteína por reacción (cinco reacciones por kit)
• Etiquete proteínas mayores de 40 kDa
• Incluye prácticos filtros de centrifugado
• Las proteínas de estabilización, como BSA, deben eliminarse de la muestra antes del etiquetado
• Incluye instrucciones detalladas para determinar el grado de etiquetado (DOL)
Distintos kits de etiquetado de anticuerpos
Verde-fluorescente Alexa Fluor 488 —excitación y emisión máxima de 494/521 nm; excitado con una línea de láser de argón de 488-nm y se detecta con los filtros estándar FITC/Cy2
Amarillo fluorescente Alexa Fluor 532 —excitación y emisión máxima de 531/554 nm; excitado con una línea de láser Nd:YAG de 532-nm y se detecta con los filtros de rodamina 6G estándar
Naranja fluorescente Alexa Fluor 546—excitación y emisión máxima de 558/573 nm; excitado con una línea de láser de He-Ne de 543-nm y se detecta con los filtros estándar TRITC/Cy3
Naranja fluorescente Alexa Fluor 555—excitación y emisión máxima de 553/566 nm; excitado con una línea de láser de He-Ne 543-nm y se detecta con los filtros estándar TRITC/Cy3
Naranja rojo fluorescente Alexa Fluor 568—excitación y emisión máxima de 579/603 nm; excitado con una línea de láser de Kr 568-nm y se detecta con los filtros estándar de rodamina rojo/Cy3.5
Rojo fluorescente Alexa Fluor 594—excitación y emisión máxima de 590/616 nm, excitado con una línea de láser de Kr o He-Ne 594-nm y se detecta con los filtros Texas rojo
Rojo lejano fluorescente Alexa Fluor 647—excitación y emisión máxima de 650/668 nm, excitado con una línea de láser de Kr o He-Ne 633- o 635-nm y se detecta con filtros estándar APC/Cy5
Fluorescente cercano al infrarrojo Alexa Fluor 680—excitación y emisión máxima de 680/700 nm
Fluorescente cercano al infrarrojo Alexa Fluor 790—excitación y emisión máxima de 784/814 nm
En comparación con los colorantes tradicionales, los colorantes Alexa Fluor son más brillantes, fotosensibles y más resistentes al pH entre pH 4 y 10. Además, al usar colorantes Alexa Fluor, se pueden lograr mayores niveles de marcaje sin supresión intramolecular. Nuestro servicio de conjugación a medida es eficaz y confidencial, y tenemos el certificado ISO 9001:2000. Certificamos la calidad de nuestro trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de etiquetado de anticuerpos
Cantidad 1 kit
Contenido y almacenamiento Los kits de etiquetado de anticuerpos Alexa Fluor™ 546 vienen con 5 viales de colorante reactivo, bicarbonato sódico, resina de purificación, columnas de centrifugación y tubos de recolección.
Almacenar entre 2 °C y 8 °C, protegido de la luz. El componente A puede almacenarse a entre -20 °C y +8 °C.
Método de detección Fluorescencia
Excitación/emisión 558/573
Método de etiquetado Basado en conjugación
Escala de etiquetado 100 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Alexa Fluor
Reactividad química Amina
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Etiqueta o tinte Alexa Fluor 546
Color Naranja
Labeling Target Anticuerpos, Proteínas
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor