missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 Hydrazide

Código de producto. 10473412
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
10473412 1 mg 1 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10473412

Marca: Invitrogen™ A20502

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hidracida Alexa Fluor™ 647

La hidrazida Alexa Fluor™ 647 es útil como trazador de células y como tinte reactivo para etiquetar aldehídos o cetonas en polisacáridos y glicoproteínas. Alexa Fluor™ 647 es un colorante con fluorescencia rojo lejano brillante y una excitación adaptada idealmente para la línea de láser de 633 nm. El tinte Alexa Fluor™ 647, empleado para la generación estable de señales para la obtención de imágenes en citometría de flujo, es soluble en agua e insensible al pH entre pH 4 y pH 10. Además de las formulaciones de colorante reactivo, ofrecemos el colorante Alexa Fluor™ 647 conjugado con una serie de anticuerpos, péptidos, proteínas, marcadores y sustratos de amplificación optimizados para la detección y el etiquetado celular (más información).

Información detallada acerca de esta hidracida Alexa Fluor™:

  • Etiqueta de fluoróforo: tinte Alexa Fluor™ 647
  • Grupo reactivo: hidracida
  • Reactividad: aldehídos o cetonas en polisacáridos y glicoproteínas
  • Ex/Em del conjugado: 649/666 nm
  • Coeficiente de extinción: 250.000 cm-1 m-1
  • Tintes espectralmente similares: APC, Cy5
  • Peso molecular: ∼1200

    Aplicaciones de seguimiento y rastreo de células
    Las hidroxilaminas y las hidrazidas Alexa Fluor™ son útiles como trazadores de células de bajo peso molecular, que no penetran en la membrana y con fijación de aldehídos, que presentan fluorescencia brillante y mayor fotoestabilidad que los rastreadores celulares derivados de otros fluoróforos espectralmente similares. Estos se cargan fácilmente en células mediante microinyección, infusión con pipeta de parche o inducidos por absorción mediante nuestro reactivo de carga de célula pinocítica Influx™. Obtenga más información acerca del seguimiento y rastreo de células.

    Aplicaciones de etiquetado de glicoproteínas y polisacáridos
    Las hidroxilaminas y las hidrazidas Alexa Fluor™ son moléculas reactivas que se pueden usar para añadir una etiqueta fluorescente a biomoléculas que contienen aldehídos o cetonas. Los aldehídos y las cetonas se pueden introducir en los polisacáridos y las glicoproteínas mediante oxidación y cetonas pueden ser introducidas en polisacáridos y glicoproteínas mediante oxidación con periodato de dioles vecinales. La galactosa oxidasa también se puede utilizar para oxidar los residuos de galactosa terminal de las glucoproteínas a los aldehídos.

    Hidracida frente a hidroxilamina
    Los derivados de la hidracina reaccionan con cetonas y aldehídos para producir hidracinas relativamente estables. Los derivados de la hidroxilamina (compuestos aminoácidos) reaccionan con los aldehídos y las cetonas para producir oximas. Las oximas son superiores a las hidrazonas con respecto a la estabilidad hidrolítica. Tanto las hidrazonas como las oximas pueden reducirse con el borohidruro de sodio (NaBH4) para aumentar aún más la estabilidad del enlace.

    Más información sobre el etiquetado de proteínas y anticuerpos
    Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de proteínas y anticuerpos Molecular Probes™ para adaptarse a su material inicial y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros kits de marcado, lea la sección 1.2 sobrekits para marcado de proteínas y ácidos nucleicos del manual de Molecular Probes™.

    Creamos conjugados personalizados
    Si no encuentra lo que busca en nuestro catálogo en línea, le prepararemos el conjugado de anticuerpos o proteínas que desee. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.

    Productos relacionados
    DMSO (dimetilsulfóxido) (D12345)
    Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 0,5 a 1 mg (A33086)
    Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 20 a 50 μg (A33087)
    Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 50 a 100 μg (A33088)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Especificaciones

    Cantidad 1 mg
    Tipo de producto Hidracida
    Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
    Reactividad química Ácido carboxílico, cetona, aldehído
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Fracción reactiva Amina, hidracida
    Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 647
    Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor
    Línea de productos Alexa Fluor
    Emisión 666 nm
    Excitación 649 nm
    Mostrar más Mostrar menos

    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

    Título del producto
    Seleccione un problema

    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.