Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 Cadaverine
Descripción
La cadaverina Alexa Fluor™ 647 es útil como trazador polar y como colorante reactivo para marcar proteínas mediante una fracción de ácido carboxílico. Alexa Fluor™ 647 es un colorante de rojo lejano brillante y fotoestable con una excitación adaptada idealmente para la línea de láser de 633 nm. El tinte Alexa Fluor™ 647, empleado para la generación estable de señales para la obtención de imágenes en citometría de flujo, es soluble en agua e insensible al pH entre pH 4 y pH 10. Además de formulaciones de colorante reactivo, ofrecemos el colorante Alexa Fluor™ 647 conjugado con una serie de anticuerpos, péptidos, proteínas, marcadores y sustratos de amplificación optimizados para la detección y el etiquetado celular (más información).
Información detallada acerca de esta cadaverina Alexa Fluor™:
Etiqueta de fluoróforo: tinte Alexa Fluor™ 647
Grupo reactivo: cadaverina
Reactividad: ácidos carboxílicos, aldehídos y cetonas (y residuos de glutamina a través de una reacción de transamidación catalizada por enzimas)
Ex/Em del conjugado: 651/672 nm
Coeficiente de extinción: 245.000 cm-1 m-1
Tintes espectralmente similares: APC, Cy5
Peso molecular: ∼1000
Aplicaciones de seguimiento y rastreo de células
Las cadaverinas Alexa Fluor™ son excelentes trazadores polares fluorescentes porque son brillantes, pequeñas y solubles en agua. Puesto que contienen un grupo funcional con fijación de aldehídos, se pueden fijar en células mediante el tratamiento con formaldehído o glutaraldehído. Estos se cargan fácilmente en células mediante microinyección, infusión con pipeta de parche o inducidos por absorción mediante nuestro reactivo de carga de célula pinocítica Influx™. Obtenga más información acerca del seguimiento y rastreo de células.
Aplicaciones de marcado de proteínas
Las cadaverinas Alexa Fluor™ se pueden usar como moléculas reactivas para añadir una etiqueta fluorescente a los ácidos carboxílicos con un agente de acoplamiento que actúe como una carbodiimida; no reaccionan espontáneamente con los ácidos carboxílicos en solución. Sin embargo, reaccionan espontáneamente con los grupos funcionales reactivos a aminas comunes, incluidos los succinimidilo ésteres y los isotiocianatos. Las cadaverinas Alexa Fluor™ que contienen aminas también se pueden usar para etiquetar residuos de glutamina en algunas proteínas y péptidos a través de una reacción de transamidación catalizada por enzimas.
Obtenga más información acerca del marcado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de marcado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros kits de marcado, lea la sección 1.2 sobrekits para marcado de proteínas y ácidos nucleicos del manual de Molecular Probes™.
Creamos conjugados personalizados
Si no encuentra lo que busca en nuestro catálogo en línea, le prepararemos el conjugado de anticuerpos o proteínas que desee. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Productos relacionados
DMSO (dimetilsulfóxido) (D12345)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 0,5 a 1 mg (A33086)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 20 a 50 μg (A33087)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 50 a 100 μg (A33088)
Información detallada acerca de esta cadaverina Alexa Fluor™:
Aplicaciones de seguimiento y rastreo de células
Las cadaverinas Alexa Fluor™ son excelentes trazadores polares fluorescentes porque son brillantes, pequeñas y solubles en agua. Puesto que contienen un grupo funcional con fijación de aldehídos, se pueden fijar en células mediante el tratamiento con formaldehído o glutaraldehído. Estos se cargan fácilmente en células mediante microinyección, infusión con pipeta de parche o inducidos por absorción mediante nuestro reactivo de carga de célula pinocítica Influx™. Obtenga más información acerca del seguimiento y rastreo de células.
Aplicaciones de marcado de proteínas
Las cadaverinas Alexa Fluor™ se pueden usar como moléculas reactivas para añadir una etiqueta fluorescente a los ácidos carboxílicos con un agente de acoplamiento que actúe como una carbodiimida; no reaccionan espontáneamente con los ácidos carboxílicos en solución. Sin embargo, reaccionan espontáneamente con los grupos funcionales reactivos a aminas comunes, incluidos los succinimidilo ésteres y los isotiocianatos. Las cadaverinas Alexa Fluor™ que contienen aminas también se pueden usar para etiquetar residuos de glutamina en algunas proteínas y péptidos a través de una reacción de transamidación catalizada por enzimas.
Obtenga más información acerca del marcado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de marcado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros kits de marcado, lea la sección 1.2 sobrekits para marcado de proteínas y ácidos nucleicos del manual de Molecular Probes™.
Creamos conjugados personalizados
Si no encuentra lo que busca en nuestro catálogo en línea, le prepararemos el conjugado de anticuerpos o proteínas que desee. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Productos relacionados
DMSO (dimetilsulfóxido) (D12345)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 0,5 a 1 mg (A33086)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 20 a 50 μg (A33087)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 50 a 100 μg (A33088)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Cadaverina |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Ácido carboxílico, cetona, aldehído |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Amina, cadaverina |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor™ 647 |
| Tipo de etiqueta | Colorantes Alexa Fluor |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Emisión | 672 nm |
| Mostrar más |