Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-mouse IgG
Descripción
La amplificación de la señal de la tiramida SuperBoost™ es el método más sensible para la detección de elementos diana de baja abundancia en inmunocitoquímica fluorescente multiplexable (ICC), inmunohistoquímica (IHC) e hibridación in situ (ISH).
Características:
- Alta sensibilidad para la detección de dianas de bajo nivel o difíciles de detectar por imágenes fluorescentes
- Protocolo simple y detección utilizando filtros estándar
- Adecuado para imágenes multiplexadas de alta resolución, etiquetado conjunto con DAPI, anticuerpos secundarios y otros kits SuperBoost
- Requiere de 10 a 100 veces menos cantidad de anticuerpo primario que los experimentos estándar ICC/IHC/ISH
Ventajas:
- Mejora de la señal con tiramidas Alexa Fluor: Utiliza las tiramidas Alexa Fluor, que reaccionan con HRP para depositar en última instancia el colorante brillante y fotoestable Alexa Fluor en las proteínas circundantes y otras moléculas similares
- Mejora de poli-HRP: Varias enzimas HRP se conjugan con polímeros cortos, mejorando varias veces la señal sobre los sistemas HRP regulares
- Solución de parada de reacción: Incluye una solución de parada de HRP para detener la reacción de HRP
- Reducción del fondo: Incluir bloqueadores para la eliminación o reducción de la peroxidasa endógena y señales de fondo fluorescentes
Vida útil:
- Estable durante 6 meses tras la recepción
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Alexa Fluor 594 |
| Cantidad | Suficiente para 150 portaobjetos |
| Contenido y almacenamiento | 1 kit es suficiente para 150 portaobjetos de microscopio (18 x 18 mm), que contiene: Tampón de bloqueo (1X), 22,5 ml |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
| Línea de productos | SuperBoost |
| Tipo de producto | Kit de tiramida |