Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Biocytin, Sodium Salt (Biocytin Alexa Fluor™ 594)
Descripción
El marcador polar biocitina Alexa Fluor™ 594, fijable e impermeable a las células, combina el fluoróforo Alexa Fluor™ 594 rojo fluorescente con biotina y una amina primaria fijable al aldehído. Los marcadores polares se usan comúnmente para investigar la fusión entre células y entre células y liposomas, así como la permeabilidad de la membrana y el transporte a través de uniones de brecha o captación celular durante la pinocitosis. Este marcador soluble en agua puede introducirse en las células mediante la fijación de parches de células enteras, iontoforesis, lisis osmótica de vesículas pinocíticas o métodos comparables. La biotina permite la detección y posterior amplificación con estreptavidinas modificadas por enzimas, incluidas la peroxidasa de rábano (HRP) y la fosfatasa alcalina (AP), que pueden usarse con las tecnologías TSA y ELF™, respectivamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Biocitina 594 |
| Cantidad | 250 μg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Tipo de reactivo | Biocitinas |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Tipo de etiqueta | Colorantes Alexa Fluor |