Learn More
Invitrogen™ Kit de tiramida SuperBoost™ Alexa Fluor™ 488, IgG de cabra anti-conejo
Código de producto. p-7083200
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 portaobjetos
Suficiente para 150 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 50
15631902 50 portaobjetos paquete de 50
15661892 Suficiente para 150 portaobjetos paquete de 150
2 options
Código de producto. 15631902
Marca: Invitrogen™ B40943
Presenta el anticuerpo conjugado IgG de cabra anti-conejo, combinado con poli-HRP. El kit de tiramida Alexa Fluor™ 488 SuperBoost™ combina el brillo de los colorantes AlexaFluor con una alta amplificación de la señal de la reacción de etiquetado de la tiramida mediada por el poli-HRP
La amplificación de la señal de la tiramida SuperBoost™ es el método más sensible para la detección de elementos diana de baja abundancia en inmunocitoquímica fluorescente multiplexable (ICC), inmunohistoquímica (IHC) e hibridación in situ (ISH).
Características:
  • Alta sensibilidad para la detección de dianas de bajo nivel o difíciles de detectar por imágenes fluorescentes
  • Protocolo simple y detección utilizando filtros estándar
  • Adecuado para imágenes multiplexadas de alta resolución, etiquetado conjunto con DAPI, anticuerpos secundarios y otros kits SuperBoost
  • Requiere de 10 a 100 veces menos cantidad de anticuerpo primario que los experimentos estándar ICC/IHC/ISH
Ventajas:
  • Mejora de la señal con tiramidas Alexa Fluor: Utiliza las tiramidas Alexa Fluor, que reaccionan con HRP para depositar en última instancia el colorante brillante y fotoestable Alexa Fluor en las proteínas circundantes y otras moléculas similares
  • Mejora de poli-HRP: Varias enzimas HRP se conjugan con polímeros cortos, mejorando varias veces la señal sobre los sistemas HRP regulares
  • Solución de parada de reacción: Incluye una solución de parada de HRP para detener la reacción de HRP
  • Reducción del fondo: Incluir bloqueadores para la eliminación o reducción de la peroxidasa endógena y señales de fondo fluorescentes
Vida útil:
  • Estable durante 6 meses tras la recepción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 kit es suficiente para 50 portaobjetos de microscopio (18 x 18 mm), que contiene:
• Tampón de bloqueo (1 X), 22,5 ml
• Anticuerpo secundario poli-HRP de cabra anticonejo (1 X), 22,5 ml
• Reactivo de tiramida Alexa Fluor
• Peróxido de hidrógeno (solución estabilizada al 3 %), 28,5 ml
• Tampón de reacción (20 X), 6 ml
• Solución de parada de reacción, 8 mg
• Dimetilsulfóxido (DMSO), 200 µl
de almacenamiento (entre 2 °C y 8 °C). Cuando se almacena como se indica, el producto es estable durante 6 meses después de su recepción.
Cantidad 50 portaobjetos
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Conjugado Alexa Fluor 488