Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Streptavidin, 5 nm colloidal gold conjugate
Descripción
La estreptavidina Alexa Fluor™ 488 se compone de una proteína de unión de biotina (estreptavidina) unida por enlace covalente a una etiqueta fluorescente (tinte Alexa Fluor™). La estreptavidina tiene una afinidad muy alta por la biotina, y el conjugado de estreptavidina suele utilizarse junto con el conjugado de biotina para la detección específica de una serie de proteínas, motivos de proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas (p. ej., un anticuerpo primario biotinilado unido a una proteína diana se puede detectar con una estreptavidina marcada con fluorescencia). En muchos protocolos de detección se emplean estrategias similares a esta, entre los que se encuentran las inmunotransferencias, la citometría de flujo, la adquisición de imágenes y microscopía, y los ensayos de microplacas. Los conjugados de estreptavidina del tinte Alexa Fluor™ se suministran como un producto liofilizado de 1 mg o en volúmenes de 0,5 ml de una solución de 2 mg/ml.
Características importantes de los conjugados de estreptavidina Alexa Fluor™ 488:El conjugado de estreptavidina Alexa Fluor™ 488 tiene una ex./em. máxima de ∼ (495/519) Fluorescencia brillante y fotoestable Alta solubilidad en soluciones acuosas Disponibles en varios colores Ideal para inmunotransferencias (Western blot), citometría de flujo, adquisición de imágenes y microscopía, ensayos en microplacas y mucho más
Propiedades de™ los colorantes Alexa Fluor
Los colorantes Alexa Fluor™ son colorantes orgánicos fluorescentes desarrollados para un mejor rendimiento en imágenes y otros protocolos de etiquetado y muestran una mejor fotoestabilidad y brillo y una mejor solubilidad en soluciones acuosas. Estos tintes, disponibles en una amplia gama de colores, son una buena elección para la mayoría de las aplicaciones de adquisición de imágenes.
Bloqueo de la biotina endógena
Las biotinas naturales pueden interferir con los sistemas de detección de biotina-estreptavidina. Para los experimentos con células fijadas y permeabilizadas, pruebe nuestro kit de bloqueo de biotina endógena para minimizar esta interferencia.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Características importantes de los conjugados de estreptavidina Alexa Fluor™ 488:
Propiedades de™ los colorantes Alexa Fluor
Los colorantes Alexa Fluor™ son colorantes orgánicos fluorescentes desarrollados para un mejor rendimiento en imágenes y otros protocolos de etiquetado y muestran una mejor fotoestabilidad y brillo y una mejor solubilidad en soluciones acuosas. Estos tintes, disponibles en una amplia gama de colores, son una buena elección para la mayoría de las aplicaciones de adquisición de imágenes.
Bloqueo de la biotina endógena
Las biotinas naturales pueden interferir con los sistemas de detección de biotina-estreptavidina. Para los experimentos con células fijadas y permeabilizadas, pruebe nuestro kit de bloqueo de biotina endógena para minimizar esta interferencia.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 30 μg/ml |
| Conjugado | Alexa Fluor 488, FluoroNanogold |
| Cantidad | 0,5 mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8°C) y proteger de la luz. |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Tipo de producto | Conjugado de estreptavidina (fluorescente) |
| Etiqueta o tinte | Colorantes Alexa Fluor |