Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 350 Hydrazide
Código de producto. 11509046
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
11509046 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11509046
Marca: Invitrogen™ A10439
Hidracida Alexa Fluor™ 350
La hidrazida Alexa Fluor™ 350 es útil como trazador de células y como tinte reactivo para etiquetar aldehídos o cetonas en polisacáridos y glicoproteínas. Alexa Fluor™ 350 es un colorante con fluorescencia verde brillante y una excitación adaptada idealmente para la línea de láser. El tinte Alexa Fluor™ 350, empleado para la generación estable de señales para la adquisición de imágenes en citometría de flujo, es soluble en agua e insensible al pH entre pH 4 y pH 10. Además de las formulaciones de colorante reactivo, ofrecemos el colorante Alexa Fluor™ 350 conjugado con una serie de anticuerpos, péptidos, proteínas, marcadores y sustratos de amplificación optimizados para la detección y el etiquetado celular.
Información detallada sobre la hidracida AlexaFluor™:
  • Etiqueta de fluoróforo: tinte Alexa Fluor™ 350
  • Grupo reactivo: hidracida
  • Reactividad: aldehídos o cetonas en polisacáridos y glicoproteínas
  • Ex/Em del conjugado: 345/445 nm
  • Coeficiente de extinción: 13.000 cm-1 m-1
  • Tintes espectralmente similares: DAPI
  • Peso molecular: 349,29
    Aplicaciones de seguimiento y rastreo de células
    Las hidroxilaminas y las hidrozidas Alexa Fluor™ son útiles como trazadores de células de bajo peso molecular, impermeabilizantes de membrana y con fijación de aldehídos que exhiben fluorescencia brillante y mayor fotoestabilidad que las células derivadas de otros fluoróforos espectralmente similares. Estos se cargan fácilmente en células mediante microinyección, infusión con pipeta de parche o inducidos por absorción mediante nuestro reactivo de carga de célula pinocítica Influx™.
    Aplicaciones de etiquetado de glucoproteínas y polisacáridos
    Las hidroxilaminas y las hidrozidas Alexa Fluor™ son moléculas reactivas que se pueden usar para añadir una etiqueta fluorescente a biomoléculas que contienen aldehídos o cetonas. Los aldehídos y las cetonas se pueden introducir en los polisacáridos y las glicoproteínas mediante oxidación y cetonas pueden ser introducidas en polisacáridos y glicoproteínas mediante oxidación con periodato de dioles vecinales. La galactosa oxidasa también se puede utilizar para oxidar los residuos de galactosa terminal de las glucoproteínas a los aldehídos.
    Hidrazida frente a hidroxilamina
    Los derivados de la hidrazina reaccionan con cetonas y aldehídos para producir hidracinas relativamente estables. Los derivados de la hidroxilamina (compuestos aminoácidos) reaccionan con los aldehídos y las cetonas para producir oximas. Las oximas son superiores a las hidrazonas con respecto a la estabilidad hidrolítica. Tanto las hidrazonas como las oximas pueden reducirse con el borohidruro de sodio (NaBH4) para aumentar aún más la estabilidad del enlace.
    Más información sobre el etiquetado de proteínas y anticuerpos
    Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de proteínas y anticuerpos Molecular Probes™ para adaptarse a su material inicial y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información sobre nuestros kits de etiquetado, lea Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids—Section 1.2 en el Manual Molecular Probes™.
    Prepararemos un conjugado personalizado para usted
    Si no encuentra lo que busca en nuestro catálogo en línea, prepararemos un conjugado de anticuerpos o proteínas personalizado para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
    Productos relacionados
    DMSO (dimetilsulfóxido) (A33086)
    Kit de purificación de conjugado de anticuerpos para 20-50 μg (A33087)
    Kit de purificación de conjugado de anticuerpos para 50-100 μg (A33088)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Hidracida
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Reactividad química Ácido carboxílico, cetona, aldehído
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Amina, hidracida
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 350
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor
Línea de productos Alexa Fluor
Emisión 445 nm
Excitación 345 nm