missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Alemtuzumab Recombinant Monoclonal Antibody
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Alemtuzumab is a humanized monoclonal antibody against CD52, an antigen found on the surface of normal and malignant lymphocytes.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Alemtuzumab Humanized |
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 |
| Alias de gen | LDP-03 |
| Especie del huésped | Human |
| Método de purificación | Protein A |
| Cantidad | 1 mg |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?