missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alectinib, MedChemExpress

Código de producto. 16456066
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16456066 100 mg 100 miligramos
16481056 200 mg 200 miligramos
16465478 10 mg 10 miligramos
16431657 50 mg 50 miligramos
16418197 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16456066

Marca: Medchem Express HY13011

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Alectinib (CH5424802) is a potent, selective, and orally available ALK inhibitor with an IC50 of 1.9 nM and a Kd value of 2.4 nM (in an ATP-competitive manner), and also inhibits ALK F1174L and ALK R1275Q with IC50s of 1 nM and 3.5 nM, respectively. Alectinib demonstrates effective central nervous system (CNS) penetration.

Alectinib (CH5424802) is a potent, selective, and orally available ALK inhibitor with an IC50 of 1.9 nM and a Kd value of 2.4 nM (in an ATP-competitive manner), and also inhibits ALK F1174L and ALK R1275Q with IC50s of 1 nM and 3.5 nM, respectively. Alectinib demonstrates effective central nervous system (CNS) penetration.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Alectinib
CAS 1256580-46-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H34N4O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo CH5424802 RO5424802 AF802
Información de solubilidad DMSO : 6.2 mg/mL (12.85 mM; Need warming)
SMILES N#CC1=CC2=C(C3=C(N2)C(C)(C4=CC(N5CCC(CC5)N6CCOCC6)=C(C=C4C3=O)CC)C)C=C1
Peso molecular (g/mol) 482.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.62
Porcentaje de pureza 98.2%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.