Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA competitivo de aldosterona
Código de producto. 15835853
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 96
15835853 96 pruebas paquete de 96
17855177 10 x 96 pruebas paquete de 10
2 options
Código de producto. 15835853
Marca: Invitrogen™ EIAALD
Includes
Placas prerecubiertas, patrón, anticuerpo detector, conjugado con HRP, tampón de ensayo, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa y hoja de datos técnicos específicos del lote.
ELISA competitivo
The Aldosterone Competitive ELISA quantitates aldosterone in extracted serum,plasma,urine,dried fecal extracts or cell culture medium.
Principle of the method
The Aldosterone Competitive ELISA Kit research-use-only kit is designed to quantitatively measure aldosterone present in extracted serum and plasma,or in urine,extracted dried fecal samples,and tissue culture media samples. An aldosterone stock solution is provided to generate a standard curve for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into the provided plate coated with a capture antibody. An aldosterone-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a polyclonal antibody to aldosterone to each well. After incubation,the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound aldosterone-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La aldosterona es una hormona producida por las glándulas suprarrenales que ayuda a regular la presión arterial aumentando tanto la liberación de potasio como la absorción de agua y sodio por los riñones. Es esencial para la conservación del sodio en el riñón, las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas y el colon. Desempeña un papel central en la regulación del sodio plasmático (Na+), el potasio extracelular (K+) y la presión arterial. Lo hace principalmente actuando sobre los receptores mineralocorticoides en los túbulos distales y los conductos colectores del nefrón. Influye en la reabsorción de sodio y en la excreción de potasio (de y hacia los fluidos tubulares, respectivamente) del riñón, influyendo indirectamente en la retención o pérdida de agua, la presión arterial y el volumen sanguíneo. Cuando se disregula, la aldosterona es patógena y contribuye al desarrollo y progresión de enfermedades cardiovasculares y renales. La aldosterona tiene exactamente la función opuesta a la de la hormona natriurética auricular secretada por el corazón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 3,906-4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4,97 pg
Descripción Kit de ELISA competitivo de aldosterona
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Hormona esteroide
Tipo de muestra Extracto fecal, Orina, Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, ensayos de actividad, biología de proteínas, biología reproductiva, inflamación, estrés oxidativo, metabolismo, señalización celular, epigenética, hematología, daños del ADN, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de hormonas esteroideas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo 19,5%
CV intraensayo 6,9%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biología reproductiva
Volumen de muestra 100 μl de extracto fecal; 100 μl de plasma; 100 μl de suero; 100 μl de sobrenadante; 25 μl de orina
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Productos químicos
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 16 h 45 min