Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aldosterona, 98 %
Código de producto. p-51863 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723411 5 mg Frasco de vidrio 5 miligramos
10763724 25 mg Frasco de vidrio 25 miligramos
10195493 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
3 options
Código de producto. 10723411
Marca: Thermo Scientific Chemicals 215360050
Solicitar formato a granel o personalizado
La aldosterona, n.º de CAS 52-39-1, es una hormona secretada por la corteza suprarrenal, que regula el equilibrio de electrolitos y agua mediante el aumento de la retención renal de la excreción de sodio y potasio.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La aldosterona es una hormona esteroidal basada en pregnano producida por la sección externa (zona glomerulosa) de la corteza suprarrenal en la glándula suprarrenal mediante la acción de la aldosterona sintasa (CYP11B2)
  • Modula el equilibrio de electrolitos y agua aumentando la retención renal de la excreción de sodio y potasio.
Aplicaciones
  • La aldosterona se une a los receptores de mineralocorticoides (MR; NR3C2) y a los complejos de MR-aldosterona que regulan la expresión de genes implicados en la retención de sodio, secreción de potasio y reabsorción de agua, lo que da lugar a un aumento de la presión arterial
  • In vitro, se ha involucrado en la patogénesis de la glomerulopatía relacionada con la obesidad mediante la activación de la señalización de Wnt/β-catenina en podocitos
  • La aldosterona se ha utilizado en combinación con la sal para inducir lesiones renales en ratones
  • Se utiliza para estimular las células endoteliales del hígado primario sinusoidal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-39-1
Fórmula molecular C21H28O5
Peso molecular (g/mol) 360.45
Número MDL MFCD00051136
Clave InChI PQSUYGKTWSAVDQ-ZVIOFETBSA-N
Sinónimo aldosterone, electrocortin, aldocortin, aldocorten, aldocortene, +-aldosterone, elektrocortin, d-aldosterone, reichstein x, 18-oxocorticosterone
PubChem CID 5839
ChEBI CHEBI:27584
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10-metil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-13-carbaldehído
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4C(=O)CO)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aldosterone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Pérdida por secado 6.0% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 mg
Beilstein 08, IV, 3491
Índice Merck 15, 218
Rotación específica +150° to +162° (20°C, 589nm) (c=0.1, CHCl3)
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.45
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
Forma física Polvo cristalino