missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Aldolase C Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PSH01-82)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30089024
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30089024 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30089024

Proveedor: Invitrogen™ MA552462

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive Control: Mouse brain tissue lysate, mouse hippocampus tissue lysate, rat brain tissue lysate, rat hippocampus tissue lysate, mouse brain tissue, rat brain tissue. Sequence Similarities: 100% Mouse/Rat. Subcellular Location: cytoskeleton, cytosol, extracellular exosome, extracellular region. Predicted band size: 40 kDa.

This gene encodes a member of the class I fructose-biphosphate aldolase gene family. Expressed specifically in the hippocampus and Purkinje cells of the brain, the encoded protein is a glycolytic enzyme that catalyzes the reversible aldol cleavage of fructose-1,6-biphosphate and fructose 1-phosphate to dihydroxyacetone phosphate and either glyceraldehyde-3-phosphate or glyceraldehyde, respectively. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aldolase C
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon PSH01-82
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica ALDOC
N.º de referencia del gen P05063, P09117, P09972
Alias de gen AI847350; ALDC; ALDCAA; Aldo3; ALDOC; Aldolase 3; aldolase C, fructose-biphosphate; aldolase C, fructose-bisphosphate; aldolase, fructose-bisphosphate C; AU040929; Brain-type aldolase; EC 4.1.2.13; F16dip7; fructoaldolase C; fructose-1,6-biphosphate triosephosphate lyase; fructose-bisphosphate aldolase C; RATALDCAA; Scrapie-responsive protein 2; Scrg2; Zebrin II
Símbolos de los genes ALDOC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within human aldolase c aa 50-100.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11676, 230, 24191
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.