missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Aldolase C Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15643965
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15643965 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15643965

Marca: Invitrogen™ PA550033

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total Aldolase C protein.

This gene encodes a member of the class I fructose-biphosphate aldolase gene family. Expressed specifically in the hippocampus and Purkinje cells of the brain, the encoded protein is a glycolytic enzyme that catalyzes the reversible aldol cleavage of fructose-1,6-biphosphate and fructose 1-phosphate to dihydroxyacetone phosphate and either glyceraldehyde-3-phosphate or glyceraldehyde, respectively. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aldolase C
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica ALDOC
N.º de referencia del gen P05063, P09972
Alias de gen AI847350; ALDC; ALDCAA; Aldo3; ALDOC; Aldolase 3; aldolase C, fructose-biphosphate; aldolase C, fructose-bisphosphate; aldolase, fructose-bisphosphate C; AU040929; Brain-type aldolase; EC 4.1.2.13; F16dip7; fructoaldolase C; fructose-1,6-biphosphate triosephosphate lyase; fructose-bisphosphate aldolase C; RATALDCAA; Scrapie-responsive protein 2; Scrg2; Zebrin II
Símbolos de los genes ALDOC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from internal of human ALDOC.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11676, 230
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.