missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALDOB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16838104 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16838104 20 μL 20 microlitros
16828104 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16838104

Marca: Proteintech 180651AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Fructose-1,6-bisphosphate aldolase (EC 4.1.2.13) is a tetrameric glycolytic enzyme that catalyzes the reversible conversion of fructose-1,6-bisphosphate to glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. Vertebrates have 3 aldolase isozymes which are distinguished by their electrophoretic and catalytic properties. Differences indicate that aldolases A, B, and C are distinct proteins, the products of a family of related ′housekeeping′ genes exhibiting developmentally regulated expression of the different isozymes. The developing embryo produces aldolase A, which is produced in even greater amounts in adult muscle where it can be as much as 5% of total cellular protein. In adult liver, kidney and intestine, aldolase A expression is repressed and aldolase B is produced. In brain and other nervous tissue, aldolase A and C are expressed about equally. There is a high degree of homology between aldolase A and C. Defects in ALDOB cause hereditary fructose intolerance.

Especificaciones

Antígeno ALDOB
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.41 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ALDOB
N.º de referencia del gen P00884, P05062, Q91Y97
Alias de gen ALDB, ALDOB, Liver type aldolase
Símbolos de los genes ALDOB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ALDOB Fusion Protein Ag12695
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 229, 230163, 24190
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.