Learn More
ALDOA Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1D6C2, Proteintech
Código de producto. p-7223068 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16820096 20 μL 20 microlitros
16810096 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16820096
Marca: Proteintech 674531IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The ALDOA antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ALDOA. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ALDOA antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno ALDOA
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1D6C2
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 226
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG1