missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 Antibody (6D10), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30141820
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30141820 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30141820

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP174042CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 Monoclonal antibody specifically detects Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 6D10
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen 20 alpha-hydroxysteroid dehydrogenase, 20-ALPHA-HSD, 20-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase, aldo-keto reductase family 1 member C1, aldo-keto reductase family 1, member C1 (dihydrodiol dehydrogenase 1; 20-alpha(3-alpha)-hydroxysteroid dehydrogenase), C9, Chlordecone reductase homolog HAKRC, DD1/DD2, DD1MGC8954, DDHH-37, dihydrodiol dehydrogenase 1, Dihydrodiol dehydrogenase 1/2, dihydrodiol dehydrogenase isoform DD1, EC 1.1.1, EC 1.1.1.-, EC 1.1.1.112, EC 1.1.1.149,2-ALPHA-HSD, EC 1.3.1.20, HAKRCDDH1aldo-keto reductase C, HBAB, hepatic dihydrodiol dehydrogenase, High-affinity hepatic bile acid-binding protein, Indanol dehydrogenase, MBAB, Trans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol dehydrogenase, type II 3-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 (1-323aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1645
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.