missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALDH7A1 Monoclonal Antibody (OTI10A12), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200016739
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17554874 30 μL 30 microlitros
17534874 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17554874

Marca: Origene Technologies TA811150S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ALDH7A1 Monoclonal antibody specifically detects ALDH7A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno ALDH7A1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10A12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Cib1
N.º de referencia del gen Q99828
Alias de gen 26g turgor protein homolog; Ald7a1; aldehyde dehydrogenase 7 family member A1; aldehyde dehydrogenase 7 family, member A1; aldehyde dehydrogenase family 7 member A1; aldehyde dehydrogenase family 7, member A1; Aldh7a1; Alpha-AASA dehydrogenase; alpha-aminoadipic semialdehyde dehydrogenase; antiquitin; Antiquitin 1; Antiquitin1; Antiquitin-1; ATQ1; Betaine aldehyde dehydrogenase; D18Wsu181e; delta1-piperideine-6-carboxylate dehydrogenase; delta1-piperideine-6-carboxylate dehydrogenease; EPD; P6c dehydrogenase; PDE
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 2-191 of human CIB1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10519
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.