missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALDH7A1 Monoclonal Antibody (OTI10A12), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17534874
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17534874 100 μL 100 microlitros
17554874 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17534874 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA811150

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Antiquitin is a member of subfamily 7 in the aldehyde dehydrogenase gene family. These enzymes are thought to play a major role in the detoxification of aldehydes generated by alcohol metabolism and lipid peroxidation. This particular member has homology to a previously described protein from the green garden pea, the 26g pea turgor protein. Mutations in this gene cause pyridoxine-dependent epilepsy, which involves a combination of various seizure types and is responsive to immediate administration of pyridoxine hydrochloride. Four additional human antiquitin-like sequences, all of which are pseudogenes, have also been identified.

Especificaciones

Antígeno ALDH7A1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10A12
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ALDH7A1
N.º de referencia del gen P49419
Alias de gen ATQ1, EPD, PDE
Símbolos de los genes ALDH7A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human ALDH7A1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 501
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.