missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALDH3A2 Monoclonal Antibody (OTI2D3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200012456
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17508921 30 μL 30 microlitros
17588911 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17508921

Marca: Origene Technologies TA503269S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ALDH3A2 Monoclonal antibody specifically detects ALDH3A2 in Canine, Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno ALDH3A2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SSR1
N.º de referencia del gen P16967, P43307
Alias de gen Ahd3; Ahd-3; Ahd-3r; Ahd3-r; AI194803; alcohol dehydrogenase family 3, subfamily A2; aldehyde dehydrogenase 10; Aldehyde dehydrogenase 3; aldehyde dehydrogenase 3 family member A2; aldehyde dehydrogenase 3 family, member A2; aldehyde dehydrogenase 3A2; aldehyde dehydrogenase 4; Aldehyde dehydrogenase family 3 member A2; aldehyde dehydrogenase family 3 member A2; fatty aldehyde dehydrogenase; aldehyde dehydrogenase family 3, subfamily A2; ALDH10; Aldh3; Aldh3a2; Aldh4; Aldh4-r; DKFZp686E23276; FALDH; fatty aldehyde dehydrogenase; Fatty aldehyde dehydrogenase-like protein; FLJ20851; microsomal aldehyde dehydrogenase; msALDH; QccE-15682; SLS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SSR1 produced in HEK293 cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 403951, 6745
Especies diana Canine, Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.