missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ALDH3A2 Monoclonal Antibody (OTI 1B11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA503196
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Aldh3A2 is a member of the aldehyde dehydrogenase superfamily, a group of NAD(P)(+)-dependent enzymes that catalyze the oxidation of a wide spectrum of aliphatic and aromatic aldehydes. Aldehyde dehydrogenase enzymes are thought to play a major role in the detoxification of aldehydes generated by alcohol metabolism and lipid peroxidation. Aldh3A2 catalyzes the oxidation of long-chain aliphatic aldehydes to fatty acids. Mutations in the Aldh3A2 gene cause Sjogren-Larrson syndrome, an inherited neurocutaneous disorder. Patients with this disorder display ichthyosis, mental retardation and spastic diplegia. The pathogenesis of the cutaneous and neurological symptoms is thought to result from abnormal lipid accumulation in the membranes of skin and brain, the formation of aldehyde Schiff base adducts with amine-containing lipids or proteins, or defective eicosanoid metabolism.Especificaciones
| ALDH3A2 | |
| Monoclonal | |
| 0.39 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P51648 | |
| ALDH3A2 | |
| Full length human recombit protein of human ALDH3A2 produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI 1B11 | |
| Unconjugated | |
| ALDH3A2 | |
| ALDH10, FALDH, SLS | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 224 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido