Learn More
ALDH1L1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234427 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234427 150 μL 150 microlitros
30237873 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30234427
Marca: Proteintech 680181IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The ALDH1L1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ALDH1L1. This antibody recognizes human, rat, mouse, pig antigen. The ALDH1L1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno ALDH1L1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1C1A3
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes DKFZp781N0997; FTHFD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10840
Especies diana Human, Rat, Mouse, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Peso molecular del anticuerpo 100 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1