Learn More
ALDH1L1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237873 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237873 20 μL 20 microlitros
30234427 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30237873
Marca: Proteintech 680181IG20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
The ALDH1L1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ALDH1L1. This antibody recognizes human, rat, mouse, pig antigen. The ALDH1L1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spécification
Antígeno ALDH1L1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1C1A3
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes DKFZp781N0997; FTHFD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10840
Especies diana Human, Rat, Mouse, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Peso molecular del anticuerpo 100 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.