missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ALDH1L1 Monoclonal Antibody (OTI3D2), TrueMAB™, OriGene
Descripción
ALDH1L1 catalyzes the conversion of 10-formyltetrahydrofolate, NADP, and water to tetrahydrofolate, NADPH, and carbon dioxide. The encoded protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family and is responsible for formate oxidation in vivo. Deficiencies in this gene can result in an accumulation of formate and subsequent methanol poisoning.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ALDH1L1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI3D2 |
| Concentración | 0.88 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | ALDH1L1 |
| N.º de referencia del gen | O75891 |
| Alias de gen | 10-FTHFDH, 10-fTHF, FDH, FTHFD |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?