missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ALDH1L1 Antibody (ALDH1L1/7958), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
232.00€ - 462.00€
Especificaciones
| Antígeno | ALDH1L1 |
|---|---|
| Clon | ALDH1L1/7958 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18649314
|
Novus Biologicals
NBP3-23763-20ug |
20 μg |
232.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18681005
|
Novus Biologicals
NBP3-23763-100ug |
100 μg |
462.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ALDH1L1 Monoclonal antibody specifically detects ALDH1L1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| ALDH1L1 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 10840 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
| ALDH1L1/7958 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase, aldehyde dehydrogenase 1 family, member L1, aldehyde dehydrogenase family 1 member L1, Cytosolic 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase, DKFZp781N0997, EC 1.5.1.6,10-FTHFDH, FDH, formyltetrahydrofolate dehydrogenase, FTHFD10-fTHF | |
| Recombinant fragment of human ALDH1L1 protein (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto