Learn More
ALDH1A3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16843725 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16843725 20 μL 20 microlitros
16833725 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16843725
Marca: Proteintech 251671AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
ALDH1A3 are aldehyde dehydrogenase isozymes which are thought to play a major role in the detoxification of aldehydes generated by alcohol metabolism and lipid peroxidation. The enzyme encoded by the ALDH1A3 gene uses retinal as a substrate, either in a free or cellular retinol-binding protein form.
Especificaciones
Antígeno ALDH1A3
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.39 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ALDH1A3
N.º de referencia del gen P47895, Q9JHW9
Alias de gen Aldehyde dehydrogenase 6, ALDH1A3, ALDH1A6, ALDH6, RALDH 3, RALDH3, Retinaldehyde dehydrogenase 3
Símbolos de los genes Aldh1a3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ALDH1A3 Fusion Protein Ag18605
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 220, 56847
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG