missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ALDH16A1 Antibody (SR2225), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-22518-100ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ALDH16A1 Monoclonal antibody specifically detects ALDH16A1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Especificaciones
| ALDH16A1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| SR2225 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| aldehyde dehydrogenase 16 family, member A1, aldehyde dehydrogenase family 16 member A1, MGC10204 | |
| A synthesized peptide derived from human ALDH16A1 (Uniprot #: Q8IZ83) | |
| 100 μg | |
| Lipid and Metabolism | |
| 126133 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido