missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 Antibody (ALDH1A1/7011R) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30175181
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30175181 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30175181

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP314211JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 Monoclonal antibody specifically detects Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ALDH1A1/7011R
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen acetaldehyde dehydrogenase 1, ALDC, aldehyde dehydrogenase 1 family, member A1, aldehyde dehydrogenase 1, soluble, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A1, Aldehyde dehydrogenase, cytosolic, aldehyde dehydrogenase, liver cytosolic, ALDH class 1, ALDH1, ALDH11, ALDH-E1, ALHDII, EC 1.2.1, EC 1.2.1.36, MGC2318, PUMB1, RALDH 1, RalDH1, retinal dehydrogenase 1, retinaldehyde dehydrogenase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 315-434) of human Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 protein (exact sequence is proprietary). (Uniprot: P00352 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 216
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.