missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alla France™ Alcoholmeter with Official Control

Código de producto. 11728263
Change view
Click to view available options
Exactitud:
±0,1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Exactitud unitSize
11728263 ±0,1 cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11728263

Marca: Alla France™ 0900FC080/20qp

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Alla France™ Alcoholmeter with Official Control is used to determine the amount of ethanol in a liquid.

  • 80-90 Alcoholmeter with official control ISO 4801 - NF B 35-515
  • While stocks last
  • Calibration temperature 20°C
  • For use in the distillery and wine industry

Especificaciones

Exactitud ±0,1
Incrementos 0.1
Longitud (métrico) 350 mm
Descripción 80 to 90 % Vol.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.