Learn More
VEE GEE Alcohol Tralle and Proof Hydrometer
Click to view available options
Longitud (métrico):
30,5 cm
35,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- SafetyBLUE Fill
- Thermometer: Measures from -10 to +100°F
- Tralle/Proof Subdivisions/Tolerance: 1%/ ±1%, 2%/ ±2%
- Calibration for use at 15.5°C/60°F
- Not for use with Beer or Wine
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro de alcohol |
| Incrementos | Tralle/Proof Subdivisions/Tolerance: 1%/ ±1%, 2%/ ±2% |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Incluye | Internal thermometer for measuring solution temperature from -10°F to +100°F. |
| Temperature of Standardization | 15.5°C (60°F) |
| Alcohol Range | Tralle/Proof Range: 0 to 100%/0 to 200 |