Learn More
VEE GEE Alcohol Tralle and Proof Hydrometer
Código de producto. 17886463
Click to view available options
Longitud (métrico):
30,5 cm
35,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17886463
Marca: VEE GEE 66121
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Verify the alcohol content of distilled spirits with our Alcohol Hydrometer with Tralle and proof scales.
  • SafetyBLUE Fill
  • Thermometer: Measures from -10 to +100°F
  • Tralle/Proof Subdivisions/Tolerance: 1%/ ±1%, 2%/ ±2%
  • Calibration for use at 15.5°C/60°F
  • Not for use with Beer or Wine
Especificaciones
Tipo Hidrómetro de alcohol
Incrementos Tralle/Proof Subdivisions/Tolerance: 1%/ ±1%, 2%/ ±2%
Longitud (métrico) 30,5 cm
Incluye Internal thermometer for measuring solution temperature from -10°F to +100°F.
Temperature of Standardization 15.5°C (60°F)
Alcohol Range Tralle/Proof Range: 0 to 100%/0 to 200