Learn More
VEE GEE Alcohol Hydrometer
Código de producto. 17866523
Change view
Click to view available options
Alcohol Range:
Del 0 % al 20 %
Del 105 % al 125 %
Del 125 % al 145 %
Del 145 % al 165 %
Del 165 % al 185 %
Del 185 al 206 %
Del 20 al 40 %
Del 40 al 60 %
Del 60 al 80 %
Del 75 % al 95 %
Del 80 a 120 %
Del 90 al 110 %
Incrementos:
0,2 %/± 0,4 %
0,2 %/±0,2 %
0,2 %/±0,3 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Alcohol Range Incrementos unitSize
17866523 Del 165 % al 185 % 0,2 %/±0,2 % cada uno
17896553 Del 60 al 80 % 0,2 %/±0,3 % cada uno
17826563 Del 0 % al 20 % 0,2 %/±0,3 % cada uno
17896563 Del 75 % al 95 % 0,2 %/±0,3 % cada uno
17896523 Del 80 a 120 % 0,2 %/±0,3 % cada uno
17836563 Del 40 al 60 % 0,2 %/± 0,4 % cada uno
17806573 Del 125 % al 145 % 0,2 %/±0,3 % cada uno
17886563 Del 90 al 110 % 0,2 %/±0,3 % cada uno
17886613 Del 105 % al 125 % 0,2 %/±0,3 % cada uno
17886473 Del 185 al 206 % 0,2 %/±0,2 % cada uno
17876473 Del 145 % al 165 % 0,2 %/±0,3 % cada uno
17836473 Del 20 al 40 % 0,2 %/± 0,4 % cada uno
12 options
Código de producto. 17866523
Marca: VEE GEE 6613Q
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Verify the alcohol content of your ethyl alcohol-based spirits with our proof scale hydrometer. Tolerances match those laid out by IRS specifications.
  • Alcohol proof range differ depending on model
  • IRS Specification Size differ depending on model
  • li>Calibration for use at 15.5°C/60°F
  • Approx. Length: 305 mm
Especificaciones
Tipo Hidrómetro de alcohol
Incrementos 0,2 %/±0,2 %
Longitud (métrico) 30.5 cm
Descripción Alcohol Hydrometer, Proof Scale, IRS Specification, Size Q
Material Vidrio
Temperature of Standardization 15.5°C (60°F)
Alcohol Range Del 165 % al 185 %