Learn More
Epredia™ Kit de tinción especial azul alciano/PAS
Código de producto. 12593637 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo:
Kit de tinción especial azul alciano/PAS
Solución de tinción azul alciano pH 2,5
Solución de ácido peryódico (0,5 %)
Tamaño de la unidad:
500 ML
500 ml
paquete de 3
Código de producto. 12593637
Marca: Epredia™ 88016
Demuestre la presencia de mucosustancias ácidas y neutras con el kit de tinción especial de PAS/azul alciano Epredia™
  • Se puede utilizar de forma independiente para teñir de azul mucinas ácidas y otras mucosustancias ácidas sulfatadas y carboxiladas en cortes de tejido
  • La reacción de ácido peryódico de Schiff (PAS) se utiliza para teñir glucógeno, membranas basales y mucosustancias neutras
Incluye: Solución de tinción azul alciano pH 2,5, solución de ácido peryódico (0,5 %) y reactivo de Schiff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Solución de ácido peryódico (0,5 %)
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: periodic acid