Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul alciano 8GX, certificado
Código de producto. 10577162 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10577162 25 g Frasco de vidrio 25 g
10786953 10 g Frasco de vidrio 10 g
10619263 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10577162
Marca: Thermo Scientific Chemicals 400460250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33864-99-2 | C56H68Cl4CuN16S4 | 1298.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33864-99-2
Fórmula molecular C56H68Cl4CuN16S4
Peso molecular (g/mol) 1298.86
Número MDL MFCD00010720
Clave InChI XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo Ingrain Blue 1
PubChem CID 17749099
Nombre IUPAC (9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methyl]sulfanyl}methyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-cupradecacyclo[17.17.3.1¹⁰,¹⁷.1²⁸,³⁵.0²,⁷.0⁸,³⁷.0¹¹,¹⁶.0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹.0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,3,5,7,9,11(16),12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadecaene-38,38-bis(ylium) tetrachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alcian Blue 8GX
Punto de fusión 148.0°C
Contenido de tinte 50% min.
Índice Merck 15, 212
Información de solubilidad Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, cellosolve, ethylene glycol, practically insoluble in xylene
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 1298.88
Envase Frasco de vidrio
Color Morado
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino