Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul alciano 8GX
Descripción
Alcian Blue 8GX is widely utilized as a heteroglycan stain for acidic, neutral, sulfated and phosphate polysaccharides and glycosaminoglycans in tissues. It finds application in both light and electron microscopy. It serves as an adhesive to stick glycol methacrylate sections to glass slides. Due to its large aromatic surface, it is used as a coating agent and modifies the property on the surfaces. It acts as a gelling agent for lubricating fluids and is also used in the modification of carbon paste electrode which promotes redox behavior and stability of electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El azul alciano 8GX se utiliza ampliamente como tinción heteroglicana para polisacáridos ácidos, neutros, sulfatados y fosfatados y glicosaminoglicanos en tejidos. Se aplica tanto en microscopía óptica como electrónica. Sirve como adhesivo para pegar secciones de metacrilato de glicol a portaobjetos de vidrio. Debido a su gran superficie aromática, se utiliza como agente de recubrimiento y modifica la propiedad sobre las superficies. Actúa como un agente gelificante para los fluidos lubricantes y también se utiliza en la modificación del electrodo de pasta de carbono que promueve el comportamiento redox y la estabilidad del electrodo.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, etilenglicol y 2-etoxietanol. Insoluble en xileno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alcian Blue 8GX |
| Punto de fusión | 148°C |
| Índice Merck | 14,218 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol,ethylene glycol and 2-ethoxyethanol; Insoluble in xylene. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1298.88 |
| Color | Azul |
| Cantidad | 10 g |
| Forma física | Polvo |