Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul alciano 8GX
Código de producto. 15442949
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442949 25 g 25 g
15432949 10 g 10 g
15452949 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442949 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60122.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33864-99-2 | C56H68Cl4CuN16S4 | 1298.86 g/mol
Alcian Blue 8GX is widely utilized as a heteroglycan stain for acidic, neutral, sulfated and phosphate polysaccharides and glycosaminoglycans in tissues. It finds application in both light and electron microscopy. It serves as an adhesive to stick glycol methacrylate sections to glass slides. Due to its large aromatic surface, it is used as a coating agent and modifies the property on the surfaces. It acts as a gelling agent for lubricating fluids and is also used in the modification of carbon paste electrode which promotes redox behavior and stability of electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El azul alciano 8GX se utiliza ampliamente como tinción heteroglicana para polisacáridos ácidos, neutros, sulfatados y fosfatados y glicosaminoglicanos en tejidos. Se aplica tanto en microscopía óptica como electrónica. Sirve como adhesivo para pegar secciones de metacrilato de glicol a portaobjetos de vidrio. Debido a su gran superficie aromática, se utiliza como agente de recubrimiento y modifica la propiedad sobre las superficies. Actúa como un agente gelificante para los fluidos lubricantes y también se utiliza en la modificación del electrodo de pasta de carbono que promueve el comportamiento redox y la estabilidad del electrodo.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, etilenglicol y 2-etoxietanol. Insoluble en xileno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33864-99-2
Fórmula molecular C56H68Cl4CuN16S4
Peso molecular (g/mol) 1298.86
Número MDL MFCD00010720
Clave InChI XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo Ingrain blue 1; C.I. 74240
PubChem CID 17749099
Nombre IUPAC (9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methyl]sulfanyl}methyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-cupradecacyclo[17.17.3.1¹⁰,¹⁷.1²⁸,³⁵.0²,⁷.0⁸,³⁷.0¹¹,¹⁶.0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹.0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,3,5,7,9,11(16),12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadecaene-38,38-bis(ylium) tetrachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alcian Blue 8GX
Punto de fusión 148°C
Índice Merck 14,218
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,ethylene glycol and 2-ethoxyethanol; Insoluble in xylene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1298.88
Color Azul
Cantidad 25 g
Forma física Polvo