Learn More
Albumin (Transport Protein) Mouse, Clone: ALB/2144, enQuireBio™
Código de producto. 15969967
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15969967 20 μg 20 microgramos
15979967 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15969967
Marca: EnquireBio 213MSM4P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Albumin (Transport Protein)
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Localización celular Cell Surface and Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon ALB/2144
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human ALB protein
Peso molecular del antígeno 66kDa
Control positivo Human serum. Liver or Hepatocellular Carcinoma
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 213
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ