missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Albumin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17158933
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17158933 100 μL 100 microlitros
17148933 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17158933

Marca: Invitrogen™ PA5111011

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: ADLPSLAADF VESKDVCKNY AEAKDVFLGM FLYEYARRHP DYSVVLLLRL AKTYETTLEK CCAAADPHEC YAKVFDEF Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 79%.

Albumin is a soluble, monomeric protein which comprises about one-half of the blood serum protein. Albumin functions primarily as a carrier protein for steroids, fatty acids, and thyroid hormones and plays a role in stabilizing extracellular fluid volume. Albumin is a globular unglycosylated serum protein of molecular weight 65,000. Albumin is synthesized in the liver as preproalbumin which has an N-terminal peptide that is removed before the nascent protein is released from the rough endoplasmic reticulum. The product, proalbumin, is in turn cleaved in the Golgi vesicles to produce the secreted albumin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Albumin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.10 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ALB
N.º de referencia del gen P02768
Alias de gen ALB; ALB protein; Alb1; Alb-1; albumin; albumin (32 AA); albumin (AA 34); albumin 1; Albza; ANALBA; Bos d 6; bovine serum albumin; BSA; cell growth inhibiting protein 42; FDAH; GIG20; GIG42; growth-inhibiting protein 20; PRO0883; PRO0903; PRO1341; PRO1708; PRO2044; PRO2619; PRO2675; Serum albumin; UNQ696/PRO1341
Símbolos de los genes ALB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein corresonding to Human Human Serum Albumin. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102586).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 213
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.