Learn More
Albumin Antibody (ALB/6411R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30147001
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30147001 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30147001
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP308917CL1
Rabbit Monoclonal Antibody
Albumin Monoclonal antibody specifically detects Albumin in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Albumin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon ALB/6411R
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen albumin, cell growth inhibiting protein 42, DKFZp779N1935, growth-inhibiting protein 20, PRO0883, PRO0903, PRO1341, serum albumin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Albumin protein (Uniprot: P02768 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 213
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG