Learn More
Gibco™ Albúmina de suero bovino (BSA) rica en lípidos AlbuMAX™ I
Código de producto. p-7075603
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
Código de producto. 11530376
Marca: Gibco™ 11020021
Edge
Albúmina de suero bovino (BSA) rica en lípidos AlbuMAX™ I
Seroalbúmina bovina rica en lípidos para cultivo celular (1). Está purificada cromatográficamente y tiene un contenido de IgG ≤ 0,1 %.
Origen:
Nueva Zelanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C).
Tipo de producto BSA
Línea de productos AlbuMAX, Gibco
Cantidad 25 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente