Learn More
Gibco™ Albúmina de suero bovino (BSA) rica en lípidos AlbuMAX™ I
Descripción
Seroalbúmina bovina rica en lípidos para cultivo celular (1). Está purificada cromatográficamente y tiene un contenido de IgG ≤ 0,1 %.
Origen:
Nueva Zelanda
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C). |
| Tipo de producto | BSA |
| Línea de productos | AlbuMAX, Gibco |
| Cantidad | 1 kg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |